Merck
ENA638588834
Enamine
methyl 2-(1,1-dioxo-1lambda6-thiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.71
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(1,1-dioxidothiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-6-5-13(10,11)3-2-8-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
DZKUXIVZGPWWMY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)