ENA638588771
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(13)11(8-14-4)5-6-12-7-11/h12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
PAQDGKKPXSZBDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)