Merck
ENA638588153
Enamine
N1-benzylcyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.24
Número MDL:
Iupac Name
N1-benzylcyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2.2ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-5,12-13,15H,6-10,14H2;2*1H
Clave InChI
PQCOBEJAVHSGGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332836
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332836
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)