Merck
ENA638588062
Enamine
2-(quinolin-6-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(6-quinolinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2/c12-6-5-9-3-4-11-10(8-9)2-1-7-13-11/h1-4,7-8H,5-6,12H2
InChI key
YYEIDAZOLPDKNX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321610
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321610
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)