ENA638587672
Enamine
2-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
About This Item
mp
84-85
Iupac Name
(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-10-9(7-12(13)14)8-5-3-4-6-11(8)15-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
ZSMYNXJVEWZTLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)