Merck
ENA638586787
Enamine
2-bromo-3-nitro-1-benzothiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
47-49
Iupac Name
2-bromo-3-nitro-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-8-7(10(11)12)5-3-1-2-4-6(5)13-8/h1-4H
Clave InChI
CJBFUXJMUCCEEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314692
Melting Point
47-49
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)