Merck
ENA638586783
Enamine
4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxan-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(5-7-6-11-7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
Clave InChI
KLRMJNVQRFMHEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)