Merck
ENA638586628
Enamine
[1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Iupac Name
[1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c11-7-9-3-5-12(6-4-9)8-10-1-2-10/h9-10H,1-8,11H2
Clave InChI
ZJRMNUCJUXHKJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309044
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)