ENA638586285
Enamine
1-acetylpyrrolidine-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(10)9-4-2-3-7(9)5-8/h7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZHUTVLURGLOKMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199975
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)