Merck
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
Clave InChI
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)