ENA580354527
Enamine
2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8F3NO4S/c1-15-5-3-2-4-6(16-8(9,10)11)7(5)17(12,13)14/h2-4H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
RSIXUWITPXWSKZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322885
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)