ENA580354258
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonitrile
About This Item
mp
85-89
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-10(6-11)7-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5H,7H2,1H3
Clave InChI
LIPVUQGTRBXINU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321552
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)