ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
Clave InChI
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)