ENA580351371
Enamine
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)16(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI key
BOYGXUWPYKJSSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)