Merck
ENA580350369
Enamine
5-bromo-N-(4-methylphenyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.12
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(4-methylphenyl)amine
Inchi Code
1S/C11H10BrN3/c1-8-2-4-10(5-3-8)15-11-13-6-9(12)7-14-11/h2-7H,1H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
BCSNLDBNYXJRMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314875
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314875
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)