Merck
ENA580350011
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyridazine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.29
MDL number:
Iupac Name
3-(benzylthio)pyridazine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-6-7-13-14-11(10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI key
PVMFIQUTZRTJTD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)