Merck
ENA580349798
Enamine
methyl 3-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.32
Número MDL:
mp
76-78
Iupac Name
methyl 3-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)propanoate
Inchi Code
1S/C12H22N2O5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-5-9(15)13-8-6-10(16)18-4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,15)(H,14,17)
Clave InChI
LLBXYHZZERLBKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315367
Melting Point
76-78
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315367
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)