Merck
ENA580349582
Enamine
ethyl 2-cyclopropanecarbonyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(cyclopropanecarbonyl)-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-2-17-13(16)10(12(15)9-5-6-9)7-11(14)8-3-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
GAPWDXROWIXFRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317908
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)