Merck
ENA580349571
Enamine
5-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl}pyridin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N4.2ClH/c13-11-4-10(5-14-7-11)9-3-8-1-2-15-12(8)16-6-9;;/h1-7H,13H2,(H,15,16);2*1H
Clave InChI
CLKSVLCPYYYWIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)