Merck
ENA580348850
Enamine
5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.55
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClF3N3/c6-2-1-11-4(10)12-3(2)5(7,8)9/h1H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
CTRPXMJZFLNZKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138538
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138538
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)