Merck
ENA580348837
Enamine
2-[(4-tert-butylcyclohexyl)amino]butan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.39
Número MDL:
Iupac Name
2-[(4-tert-butylcyclohexyl)amino]-1-butanol
Inchi Code
1S/C14H29NO/c1-5-12(10-16)15-13-8-6-11(7-9-13)14(2,3)4/h11-13,15-16H,5-10H2,1-4H3
Clave InChI
SGGLIDLFSHTYNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311968
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311968
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)