Merck
ENA580348696
Enamine
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxoazepan-1-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxoazepan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-12(2,3)17-10(15)8-14-7-5-4-6-9(13)11(14)16/h9H,4-8,13H2,1-3H3
Clave InChI
MLOSYSBYXDSKHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305953
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305953
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)