Merck
ENA580348299
Enamine
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.79
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21NO3.ClH/c1-16-11-8-12(17-2)14(13(9-11)18-3)10-4-6-15-7-5-10;/h8-10,15H,4-7H2,1-3H3;1H
Clave InChI
BKRIWQUXXOPVNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)