ENA580348258
Enamine
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c8-4-5-1-7(2-5)3-6(10)9-7/h5H,1-3H2,(H,9,10)
Clave InChI
CPLRIVBKLJJPGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)