Merck
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.65
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)