Merck
ENA517163079
Enamine
N-[(oxolan-3-yl)methyl]pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-2-5-11-10(3-1)12-7-9-4-6-13-8-9/h1-3,5,9H,4,6-8H2,(H,11,12)
Clave InChI
OILXFZQHHHJPEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)