ENA517162539
Enamine
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9(10,6-8)7-11;/h11H,3-7,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
KGFPXICPYDHSAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)