Merck
ENA517161418
Enamine
rac-3-[(2R,5S)-5-(trifluoromethyl)pyrrolidin-2-yl]propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.64
MDL number:
Iupac Name
3-((2S,5R)-5-(trifluoromethyl)pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3NO2.ClH/c9-8(10,11)6-3-1-5(12-6)2-4-7(13)14;/h5-6,12H,1-4H2,(H,13,14);1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
QLAMIMQVRRUDLZ-RIHPBJNCSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309167
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)