Merck
ENA514507539
Enamine
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-7(11-2)4-8(5-7)3-6(9)10;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
SKGUFMBWFPJGKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306840
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)