Merck
ENA514507202
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-methylfuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.65
Número MDL:
mp
63-65
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H7ClO5S/c1-4-3-5(14(8,10)11)13-6(4)7(9)12-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
HEXWEIMKHZBKHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305992
Melting Point
63-65
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305992
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)