ENA514506922
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-6-3-4(7)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3
Clave InChI
OXJMCGLOJRTWPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223941
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223941
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)