ENA514506741
Enamine
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
POEPONDACHYKKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)