Merck
ENA514506630
Enamine
3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)14-4-3-9(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
Clave InChI
MXWCSIQMIPQHNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298514
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)