ENA514506599
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
SQPYSHIJUJDRNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)