Merck
ENA514506597
Enamine
2-isocyanatooxane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-isocyanatotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c8-5-7-6-3-1-2-4-9-6/h6H,1-4H2
InChI key
VXVWIRKAABQIGS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)