Merck
ENA514506455
Enamine
2-(piperazin-1-yl)benzene-1-sulfonamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)benzenesulfonamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2S.2ClH/c11-16(14,15)10-4-2-1-3-9(10)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2,(H2,11,14,15);2*1H
Clave InChI
DYSBBDKZYZTEDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304917
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)