Merck
ENA514238455
Enamine
(3-bromopropyl)cyclobutane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromopropyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c8-6-2-5-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
MYWUIQVJDNMTAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)