Merck
ENA514237169
Enamine
1-(1-aminonaphthalen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.23
MDL number:
Iupac Name
1-(1-aminonaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-8(14)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)13/h2-7H,13H2,1H3
InChI key
YRTUCZUPMWNTNY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301719
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)