Merck
ENA514237158
Enamine
3-bromo-1-methanesulfonylpyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10BrNO2S/c1-10(8,9)7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LYGYJYCVIOQGHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)