Merck
ENA514237120
Enamine
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12F3N.ClH/c1-5(2,4-10)3-6(7,8)9;/h3-4,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
OKGFAZPXGIEMFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301545
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)