Merck
ENA514236869
Enamine
2-methyl-3-(oxolan-2-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-3-tetrahydro-2-furanylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(8(9)10)5-7-3-2-4-11-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
IHVOMWXXVTYVBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)