Merck
ENA514235836
Enamine
2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.32
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6-methylaniline
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)14-11(3)9-15-4/h6-8,11,14H,5,9H2,1-4H3
InChI key
YXWIRQHVEQIJOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297170
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)