Merck
ENA508627034
Enamine
1-(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,4-dimethyl-2-piperazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-7(11)8-6-9(2)4-5-10(8)3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
OVUPHWFDBFNPKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)