Merck
ENA508627014
Enamine
2-{1-[(methylsulfanyl)methyl]cyclopropyl}acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.24
Número MDL:
Iupac Name
{1-[(methylsulfanyl)methyl]cyclopropyl}acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-9-6-7(2-3-7)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clave InChI
AVZYZPXGSPRXTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298951
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298951
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)