Merck
ENA508626438
Enamine
3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8(2)11(13(16)17)14-7-9-5-3-4-6-10(9)12(14)15/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
JULAETYRRYJIAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297112
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297112
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)