Merck
ENA508625212
Enamine
5-methanesulfonylisoquinolin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)-8-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-15(13,14)10-3-2-9(11)8-6-12-5-4-7(8)10/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
ZPNMKLWPPTUHIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264492
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264492
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)