Merck
ENA508624391
Enamine
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.71
Número MDL:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c12-11-7-6-9-4-2-1-3-5-10(9)8-11;/h6-8H,1-5,12H2;1H
Clave InChI
NPDRNHXLLQFFHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264233
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)