Merck
ENA497682766
Enamine
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h7-9H,1-6H2
InChI key
LKEJZWYPDGTEIK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)