ENA497682701
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-7-8-6-9(2-4-11-8)13-5-1-3-12-13/h1-6H
Clave InChI
JYPCINDTZPUOQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268345
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)