Merck
ENA497682552
Enamine
(2R,6S)-1-ethyl-2,6-dimethylpiperazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.17
Número MDL:
Iupac Name
(2S,6R)-1-ethyl-2,6-dimethylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-4-10-7(2)5-9-6-8(10)3;;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;2*1H/t7-,8+;;
Clave InChI
CCIWPJNDTVTIKI-QFHMQQKOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267881
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)